Learn More
2-bromotétradecane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393106 25 g 25g
11383106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10974.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 74036-95-6 | C14H29Br | 277.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74036-95-6
Formule moléculaire C14H29Br
Poids moléculaire (g/mol) 277.29
Numéro MDL MFCD00045033
Clé InChI WZGQIDWFBFDMLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetradecane, 2-bromo
CID PubChem 12798926
Nom IUPAC 2-bromotétradecane
SMILES CCCCCCCCCCCCC(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromotetradecane
Point d’ébullition 160°C to 161°C (8 mmHg)
Indice de réfraction 1.46
Quantité 25 g
Beilstein 2071530
Poids de la formule 277.3
Pourcentage de pureté 95%