Learn More
2-bromothiazole-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10705632 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10705632 5 g Flacon en verre 5g
10391270 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10705632 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429540050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5198-80-1 | C4H2BrNOS | 192.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5198-80-1
Formule moléculaire C4H2BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 192.03
Numéro MDL MFCD04115726
Clé InChI JDUXMFGFGCJNGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromothiazole-4-carbaldehyde, 2-bromo-4-formylthiazole, 2-bromo-4-fomylthiazole, 2-bromothiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-bromo-4-formyl-1,3-thiazole, pubchem8915, acmc-209kx4, 2-bromo-4-thiazole carboxaldehyde
CID PubChem 17750433
Nom IUPAC 2-bromo-1,3-thiazole-4-carbalaldéhyde
SMILES BrC1=CSC(C=O)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromothiazole-4-carboxaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 128.0°C to 130.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 192.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromothiazole-4-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.