Learn More
2-Bromothiazole-5-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11305115 1 g -
15454037 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11305115 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31096.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 464192-28-7 | Molecular Formula: C4H2BrNOS | Molecular Weight: 192.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 464192-28-7
Formule moléculaire C4H2BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 192.03
Numéro MDL MFCD03788567
Clé InChI DJUWIZUEHXRECB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-formylthiazole, 2-bromothiazole-5-carbaldehyde, 2-bromo-5-fomylthiazole, 2-bromo-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-bromothiazole-5-carboxaldehyde, 2-bromo-5-formyl-1,3-thiazole, pubchem21412, 2-bromo-thiazole-5-carboxaldehyde
CID PubChem 2773259
Nom IUPAC 2-bromo-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
SMILES BrC1=NC=C(S1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
Point de fusion 92°C to 96°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 192.03
Pourcentage de pureté 95%