Learn More
Acide 2-bromothiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11382179 1 g 1g
11392179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382179 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27203.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 54045-76-0 | C4H2BrNO2S | 208.029 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54045-76-0
Formule moléculaire C4H2BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.029
Numéro MDL MFCD04115730
Clé InChI BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromothiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylicacid, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-carboxythiazole, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromthiazol-5-carboxylic acid, pubchem15963, acmc-1ap3n, 2-bromothiazole-5-carboxylic
CID PubChem 2763210
Nom IUPAC Acide 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES C1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
Point de fusion 181°C to 183°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.03
Pourcentage de pureté 97%