Learn More
2-bromothiazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10572961 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10572961 5 mL Flacon en verre 5mL
10702601 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10572961 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 170910050
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3034-53-5 | C3H2BrNS | 164.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3034-53-5
Formule moléculaire C3H2BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 164.03
Numéro MDL MFCD00005316
Clé InChI RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol
CID PubChem 76430
Nom IUPAC 2-bromo-1,3-thiazole
SMILES C1=CSC(=N1)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromothiazole
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-orange à incolore
Densité 1.8200g/mL
Point d’ébullition 70°C to 71°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5910 to 1.593
Quantité 5 mL
Beilstein 27, 15
Gravité spécifique 1.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 164.03
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromothiazole
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement