Learn More
2-Bromothiazole, TRC
Code produit 30343223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343223 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343223 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6881605G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromothiazole
CAS 3034-53-5
Formule moléculaire C3 H2 Br N S
Quantité 5 g
Synonyme 2-Bromothiazole, 2-Bromo-1,3-thiazole, NSC 91532
Formule InChI InChI=1S/C3H2BrNS/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
SMILES Brc1nccs1
Nom IUPAC 2-bromo-1,3-thiazole
Poids moléculaire (g/mol) 164.02
Poids de la formule 162.9091