Learn More
2-Bromothioanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480204 25 g 25g
11460204 1 g 1g
11470204 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480204 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13632.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19614-16-5 | C7H7BrS | 203.097 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19614-16-5
Formule moléculaire C7H7BrS
Poids moléculaire (g/mol) 203.097
Numéro MDL MFCD00000066
Clé InChI ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromothioanisole, 2-bromo thioanisole, 1-bromo-2-methylthio benzene, o-bromothioanisole, 1-bromo-2-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-2-methylthio, 2-bromophenyl methyl sulphide, o-bromo methylthio benzene, 2-bromophenyl methyl sulfide, 1-bromo-2-methylsulfanyl-benzene
CID PubChem 88166
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthylsulfanylbenzène
SMILES CSC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromothioanisole
Point de fusion -24°C
Densité 1.524
Point d’ébullition 140°C to 141°C (20 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.633
Quantité 25 g
Beilstein 2243716
Poids de la formule 203.11
Pourcentage de pureté 98%