Learn More
2-bromothiophène-3-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10387634
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10387634 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10603645 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10387634 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56604CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1860-99-7
Formule moléculaire C5H3BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 191.042
Numéro MDL MFCD09025880
Clé InChI MMEGVQIGIBCTHI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12245921
Nom IUPAC 2-bromothiophène-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CSC(=C1C=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromothiophene-3-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 2-bromo-3-thiophenecarboxaldehyde, 3-thiophenecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-3-formylthiophene, 2-bromo-3-thiophenecarbaldehyde, 2-bromo-thiophene-3-carbaldehyde, 2-bromothiophene-3-carboxaldehyde, 3-thiophenecarboxaldehyde,2-bromo, 2-bromo-3-thiophenaldehyde, 2-bromanylthiophene-3-carbaldehyde
Poids de la formule 191.05
Pourcentage de pureté 97%