Learn More
2-bromothiophène-3-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10467493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10467493 250 mg Flacon en verre ambré -
10337404 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10467493 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56616CB
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 56182-43-5
Formule moléculaire C5H2BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 188.042
Numéro MDL MFCD09064981
Clé InChI GHMDOVNPFWGFSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-cyanothiophene, 2-bromo-3-cyanothiophen, 2-bromo-3-thiophenecarbonitrile, 2-bromo-thiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile,2-bromo, 2-bromanylthiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile, 2-bromo
CID PubChem 12079026
Nom IUPAC 2-bromothiophène-3-carbonitrile
SMILES C1=CSC(=C1C#N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromothiophene-3-carbonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.05
Pourcentage de pureté 97%