Learn More
2-bromothiophène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423974 50 g 50g
11433974 250 g 250g
11413974 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423974 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11959.18
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1003-09-4 | C4H3BrS | 163.03 g/mol
2-Bromothiophene has been used in electrochemical reduction of a number of mono- and dihalothiophenes at carbon cathodes in dimethylformamide containing tetramethylammonium per chlorate by cyclic voltammetry and controlled-potential electrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromothiophène a été utilisé dans la réduction électrochimique d’un certain nombre de monohalothiophènes et de dihalothiophènes aux cathodes de carbone dans le diméthylformamide contenant du tétraméthylammonium par chlorate par voltamétrie cyclique et par électrolyse à potentiel contrôlé.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-09-4
Formule moléculaire C4H3BrS
Poids moléculaire (g/mol) 163.03
Numéro MDL MFCD00005417
Clé InChI TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene
CID PubChem 13851
Nom IUPAC 2-bromothiophène
SMILES BrC1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromothiophene
Point de fusion <-10°C
Densité 1.701
Point d’ébullition 149°C to 152°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.586
Quantité 50 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 104663
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 163.04
Pourcentage de pureté ≥98%