Learn More
2-Bromothiophène, TRC
Code produit 30338547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338547 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6881855G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-bromothiophene
CAS 1003-09-4
Formule moléculaire C4 H3 Br S
Quantité 5 g
Synonyme 2-Thienyl Bromide, NSC 4456
Formule InChI InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
SMILES Brc1cccs1
Nom IUPAC 2-brothiophène
Poids moléculaire (g/mol) 163.036
Poids de la formule 161.914