Learn More
2-bromothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369899 25 g 25g
11359899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369899 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25537.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6320-02-1 | C6H5ClS | 144.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6320-02-1
Numéro MDL MFCD00004827
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromothiophenol
Densité 1.604
Point d’ébullition 114°C to 116°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Formule moléculaire C6H5BrS
Indice de réfraction 1.635
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2039769
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 2-bromothiophenol, o-bromothiophenol, o-bromobenzenethiol, 2-bromo thiophenol, benzenethiol, 2-bromo, benzenethiol, o-bromo, 2-bromobenzene-1-thiol, 2-bromo-benzenethiol, 2-bromo-thiophenol, 2-bromobenzene thiol
Clé InChI YUQUNWNSQDULTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S)Br
Nom IUPAC 2-bromobenzènethiol
Poids moléculaire (g/mol) 189.07
CID PubChem 80598
Poids de la formule 189.08
Pourcentage de pureté 97%