Learn More
2-bromotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10705561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10705561 25 mL 25mL
10625142 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10705561 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107470250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 95-46-5 | C7H7Br | 171.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-46-5
Formule moléculaire C7H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 171.04
Numéro MDL MFCD00000068
Clé InChI QSSXJPIWXQTSIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromotoluene, o-bromotoluene, 2-methylbromobenzene, o-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-2-methyl, toluene, o-bromo, 2-bromo-1-methylbenzene, 2-tolyl bromide, 1-methyl-2-bromobenzene, o-methylphenyl bromide
CID PubChem 7236
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromotoluene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -27°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4200g/mL
Point d’ébullition 181.5°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4Br
Indice de réfraction 1.5550 to 1.557
Quantité 25 mL
Beilstein 05, 304
Merck Index 14, 1439
Gravité spécifique 1.42
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and benzene
Poids de la formule 171.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.