Learn More
2-bromotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Bromotoluene was used in the synthesis of (±)-isocomene. Suzuki coupling of 2-bromotoluene with phenylboronic acid using palladium nanoparticles supported on alumina-based oxides as catalyst has been reported. 2-Bromotoluene is used in manufacturing pharmaceuticals (especially for nonsteroidal antiinflammatory drugs; Meclofenamic acid, Mefenamic acid) and other organic compounds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-Bromotoluène a été utilisé dans la synthèse de (±)-isocomène. Le couplage Suzuki de 2-bromotoluène avec de l’acide phénylboronique à l’aide de nanoparticules de palladium soutenues sur des oxydes d’aluminium comme catalyseur a été signalé. Le 2-Bromotoluène est utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques (en particulier pour les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens ; l’acide méclofénamique, l’acide méfénamique) et autres composés organiques
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Conserver à 4°C.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromotoluene |
| Point de fusion | -27°C |
| Densité | 1.42 |
| Point d’ébullition | 179°C to 181°C |
| Point d’éclair | 78°C (172°F) |
| Indice de réfraction | 1.556 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 1904176 |
| Merck Index | 14,1439 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol,ether,acetone,and ethanol. Insoluble in water. |
| Show More |