Learn More
(2-Bromovinyl)benzene, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31025009
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31025009 5 g
31022033 25 g
31018287 100 g
31015297 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31025009 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1164685g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Bromovinyl)benzene
CAS 103-64-0
Formule moléculaire C8H7Br
Numéro MDL MFCD00000185
Quantité 5 g
SMILES Br/C=C/C1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 183.05
Pourcentage de pureté 95%