Learn More
(+/-)-2-Butanol, 99 %
Code produit 11422948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422948 500 mL 500mL
11384569 100 mL 100mL
11432948 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18658.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 78-92-2 | C4H10O | 74,12 g/mol
(± Le )-2-butanol est largement utilisé comme solvant pour les agents de nettoyage nationaux et les désinfectants pour les taches. Il est également utilisé dans les parfums et les saveurs artificielles. Il joue un rôle important dans l’extraction de la farine de poisson pour produire du concentré de protéines de poisson. Il intervient dans la production d’essences de fruits. Il joue un rôle essentiel dans l’estérification de l’acide acétique. Il est utile pour la dérivatisation des hydroxyfuranones chlorées. Il est également utilisé comme précurseur de la méthyléthylcétone.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le (^+)-2-butanol est largement utilisé comme solvant pour les agents de nettoyage domestiques et les décapants de peinture. Il est également utilisé dans les parfums et les saveurs artificielles. Il joue un rôle important dans l’extraction de la farine de poisson pour produire du concentré de protéines de poisson. Il intervient dans la production d’essences de fruits. Il joue un rôle essentiel dans l’estérification de l’acide acétique. Il est utile pour la dérivatisation des hydroxyfuranones chlorées. Il est également utilisé comme précurseur de la méthyléthylcétone.
Solubilité
Miscible avec le méthanol et l’éther diéthylique. Légèrement miscible avec l’eau.
Notes
Hygroscopique. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-92-2
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00004569
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
CID PubChem 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nom IUPAC Butane-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-2-Butanol
Point de fusion -115°C
Densité 0.808
Quantité 500 mL
Point d’éclair 26°C (79°F)
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.397
Numéro UN UN1120
Beilstein 1718765
Merck Index 14,1541
Point d’ébullition 98°C to 101°C
Informations sur la solubilité Miscible with methanol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+/-)-2-Butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol
RUO– À des fins de recherche uniquement