Learn More
2-Butanol, anhydre, 99 %, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304857
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
Code produit. 11304857
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041871.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
2-Butanol is widely used as a solvent for domestic cleaning agents and paint removers. It is also utilized in perfumes and artificial flavors. It plays an important role in the extraction of fish meal to produce fish protein concentrate. It is involved in the production of fruit essences. It plays an essential role in the esterification of acetic acid. It is useful for the derivatization of chlorinated hydroxyfuranones. It is also used as a precursor for methyl ethyl ketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-92-2
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00004569
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
CID PubChem 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nom IUPAC Butane-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanol
Point de fusion °C to 115°C
Note relative au nom H2O <0.01%
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.808
Point d’ébullition 98°C to 101°C
Quantité 250 mL
Point d’éclair 26°C (79°F)
Température d’allumage 390°C (734°F)
Odeur Alcohol-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.397
Plage de pourcentage du dosage 99%
Tension de vapeur 17.3 hPa (13mm Hg) at 20°C
Beilstein 1718765
Informations sur la solubilité Miscible with methanol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 74.12
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Butanol