Learn More
2-Butanol, Solstice
Code produit 15612510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 kg
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Conditionnement:
30kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15612510 30 kg Bidon en acier inoxydable 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15612510 Fournisseur Fluka Code fournisseur 2412630KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00€
    486.67€ / 30kg
    Économisez 103.33€
    17% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanol
CAS 78-92-2
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.81 g/cm3
Quantité 30 kg
Point d’éclair 24 °C
Conditionnement Bidon en acier inoxydable
Formule moléculaire C4H10O
Numéro MDL MFCD00004569
Numéro UN UN1120
Beilstein 773649
Synonyme 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
Point d’ébullition 99 °C
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC(C)O
Nom IUPAC Butane-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
CID PubChem 6568
ChEBI CHEBI:35687
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Performances