Learn More
2-Butanol, puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99,5 % (GC), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15671700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15671700 1 L Flacon en verre 1L
15691700 250 mL Flacon en verre 250mL
15681700 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15671700 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 194401L
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC)
  • Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-92-2
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00004569
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
CID PubChem 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nom IUPAC Butane-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanol
Point de fusion -115 °C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Couleur Incolore
Densité 0,808g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.098
Point d’éclair 24 °C (80,6 °F)
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.397
Formule linéaire CH3CH2CH(OH)CH3
Tension de vapeur 12,5 mmHg (20 °C)
Numéro UN UN1120
Beilstein 773649
Point d’ébullition 99 °C
Poids de la formule 74,12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (CPG)
Qualité puriss. p.a.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: butan-2-ol