Learn More
Solstice 2-Butanone
Code produit 15935470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
45 L
Conditionnement:
45L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15935470 45 L 45L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15935470 Fournisseur Solstice Code fournisseur 3340745L
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
2-Butanone, Puriss. pa, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC).
  • Solvants à usage général ACS.
  • Solution à prix avantageux pour des applications telles que la HPLC préparative, le nettoyage et la synthèse organique.
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine.
  • Variations et diminutions des problèmes attribuables à une contamination par solvant.
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d'utilisation générale de l'ACS.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanone
pH Aucune donnée disponible
Point de fusion -87 °C
CAS 78-93-3
Couleur Incolore
Densité 0,805 g/cm3 (20 °C)
Quantité 45 L
Point d’éclair 11.5 %(V)
Conditionnement Bidon en acier inox consigné
Forme physique Liquide
Gamme de produits Puriss. P.A.
Formule moléculaire C4H8O
Formule linéaire C2H5COCH3
Tension de vapeur 101 hPa (20 °C)
Numéro MDL MFCD00011648
Viscosité 0,423 mPa.s (15 °C)
Numéro UN UN1193
Beilstein 741880
Synonyme Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
Point d’ébullition 79 °C à 81 °C
Clé InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)=O
Nom IUPAC butan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Pourcentage de pureté ≥99.50%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.