Learn More
2-Butanone, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -87°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.805g/cm3 |
| Quantité | 4 L |
| Odeur | Solvent-like |
| Conditionnement | Flacon en aluminium |
| Point d’ébullition | 79°C to 81°C |
| Informations sur la solubilité | 290g/L (at 20°C) |