Learn More
2-Butanone, 99,5 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10257563 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10257563 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
10402895 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10257563 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396950010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00€
    309.00€ / 1L
    Économisez 67.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-93-3
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00011648
Clé InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
CID PubChem 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nom IUPAC butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanone
Point de fusion -87.0°C
Note relative au nom Extra Dry
% min. CAS 99.4
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 0.8060g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair −7°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3780 to 1.3800
Résidus après évaporation 0.001% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Gravité spécifique 0.806
Formule linéaire C2H5COCH3
Viscosité 0.42 mPa.s (15°C)
Eau 0.005% Max. (Coulometric)
Merck Index 15, 6143
Point d’ébullition 80.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.