Learn More
2-butanone, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10367320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10367320 2.5 l Flacon en verre 2.50L
10502551 25 mL Flacon en verre 25mL
10306510 1 L Flacon en verre 1L
10227333 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10367320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149670025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    95.00€ / 2.5L
    Économisez 10.00€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-93-3
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00011648
Clé InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme méthyléthylcétone, acétone de méthyle, éthylméthylcétone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
CID PubChem 6569
ChEBI CHEBI : 28398
Nom IUPAC butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Butanone
Point de fusion -87.0°C
% min. CAS 99.0
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 0.8060 g/ml
Quantité 2.5 l
Point d’éclair − 7°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3780 à 1.3800
Résidus après évaporation 0.005 % max.
Plage de pourcentage du dosage + de 99 %
Gravité spécifique 0.806
Formule linéaire C2H5COCH3
Tension de vapeur Tension de vapeur : 105 mbar à 20°C
Viscosité 0.42 mPa.s (15°C)
Eau 0.2 % max.
Beilstein 01, IV, 3243
Fieser 01,678
Merck Index 15, 6143
Point d’ébullition 80.0°C
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 290 g/L (20°C). Autres solutés : solubles dans le benzène, l’alcool et l’éther, miscibles avec des huiles
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Butanone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.