Learn More
2-butanone, +99 %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10703455 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10703455 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10666812 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10703455 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-93-3
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00011648
Clé InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
CID PubChem 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nom IUPAC butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanone
Point de fusion -87.0°C
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 at 350nm, 0.1 at 340nm, 1 at 330nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.8060g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −7°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3780 to 1.3800
Résidus après évaporation 0.001% max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 0.806
Formule linéaire C2H5COCH3
Viscosité 0.42 mPa.s (15°C)
Eau 0.1% max.
Beilstein 01, IV, 3243
Fieser 01,678
Merck Index 15, 6143
Point d’ébullition 80.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie