Learn More
2-Butanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11307966 2500 mL 2.50L
11387956 500 mL 500mL
11397956 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11307966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13185.0F
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
La 2-Butanone est utilisée comme solvant et pour les extractions dans l’industrie pharmaceutique. La 2-Butanone agit comme oxydant pour les oxydations catalysées par l’iridium des alcools primaires. Il est utile pour l’hydrogénation par transfert catalytique sur MgO.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Butanone est utilisé comme solvant et pour les extractions dans l’industrie pharmaceutique. 2-Butanone agit comme oxydant pour les oxydations catalysées par l’iridium des alcools primaires. Il est utile pour l’hydrogénation par transfert catalytique sur MgO.
Solubilité
Miscible avec l’eau froide, l’éther diéthylique et l’acétone.
Remarques
Il est stable, incompatible avec les agents oxydants, les bases, les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-93-3
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00011648
Clé InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
CID PubChem 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nom IUPAC butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanone
Point de fusion -87°C
Densité 0.805
Quantité 2500 mL
Point d’éclair −3°C (26°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.3785
Formule linéaire CH3COCH2CH3
Numéro UN UN1193
Beilstein 741880
Merck Index 14,6072
Point d’ébullition 80°C
Informations sur la solubilité Miscible with cold water,diethyl ether and acetone.
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl ethyl ketone