Learn More
2-Butanone, Réactif ACS, ≥99 %, Solstice
Code produit 15625070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
20L
2L
500mL
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15625070 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15615070 500 mL Flacon en verre 500mL
15675060 1 L Flacon en verre 1L
15605070 2 L Flacon en verre 2L
15685060 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15695060 20 L Boîte en acier inoxydable 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15625070 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 3604736X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00€
    333.17€ / 6 pièces
    Économisez 114.83€
    25% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥99,0%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion -87 °C
Densité 0,805 g/mL à 25 °C
Quantité 6 x 1 L
Point d’éclair −3 °C (26,6 °F)
Spectre IR Se conforme à la structure
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction n20/D 1.379
Point d’ébullition 80 °C