Läs mer
2-Butanone, Honeywell
Produktkod. 15623950
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 L
2.5 L
30 kg
Förpackningsstorlek
1L
2.50L
30kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité unitSize
15623950 1 L 1L
15633950 2.5 L 2.50L
15653950 30 kg 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15623950 missing translation for 'mfr' Fluka missing translation for 'supplierNo' 334071L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 78-93-3
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00011648
Clé InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
CID PubChem 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nom IUPAC butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Butanone
Densité 0.805g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.101
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Température d’allumage 960°F
Formule linéaire C2H5COCH3
Tension de vapeur 71 mmHg (20°C)
Numéro UN UN1193
Beilstein 741880
Poids de la formule 72.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Consejos de prudencia
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.