Learn More
2-Butanone, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10205613 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10205613 1 L Flacon en verre 1L
11316775 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10205613 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389570010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    97.10€ / 1L
    Économisez 3.90€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-93-3
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00011648
Clé InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
CID PubChem 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nom IUPAC butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Butanone
Point de fusion -87.0°C
Absorbance 0.009 max. (1 cm cell vs water) at 350nm, 0.009 max. (1 cm cell vs water) at 450nm, 0.097 max. (1 cm cell vs water) at 340nm, 0.699 max. (1 cm cell vs water) at 330nm, 1 max. (1 cm cell vs water) at 329nm
Acidité 0.0003 meq/g max.
Densité 0.8060g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair −7°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3780 to 1.3800
Résidus après évaporation 0.001% max.
Gravité spécifique 0.806
Formule linéaire C2H5COCH3
Viscosité 0.42 mPa.s (15°C)
Eau 0.1% max.
Merck Index 15, 6143
Point d’ébullition 80.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Butanone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl ethyl ketone