Learn More
Oxime de 2-butanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318035 1000 mL 1L
11398025 100 mL 100mL
11308035 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11318035 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08196.AU
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 96-29-7 | C4H9NO | 87.12 g/mol
2-Butanone oxime was employed as reagent and solvent in the syntheses of ketoimine and 2,4-dipyridyl-1,3,5-triazapentadiene palladium(II) complexes. It was also used in the synthesis of novel acetaldiimine cobalt complex, [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}]. Methyl ethyl ketoxime is used primarily as an antiskinning agent in alkyd coating resins
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxime de 2-butanone a été utilisé comme réactif et solvant dans les synthèses des complexes de ketoimine et de 2,4-dipyridyl-1,3,5-triazapentadiène palladium(II). Il a également été utilisé dans la synthèse du nouveau complexe acétaldiimine-cobalt [CoI2{((CH3CH2)(CH3)(CH))C=NO)2C(CH3)2}]. Le méthyléthylcétoxime est principalement utilisé comme agent antipeau dans les résines de revêtement alkydes
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 114 g/l. Soluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Entreposer à l’écart des acides et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-29-7
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00013935
Clé InChI WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
Synonyme mek-oxime, butanone oxime, methyl ethyl ketone oxime, 2-butanone oxime, ethyl methyl ketoxime, usaf ek-906, ethyl-methylketonoxim, unii-51yge935u9, 2-butanone, oxime, methyl ethyl ketoxime
CID PubChem 5324276
Nom IUPAC (NZ)-N-butane-2-ylidènehydroxylamine
SMILES CC\C(C)=N\O
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Butanone oxime
Point de fusion -30°C
Densité 0.921
Point d’ébullition 152°C to 153°C
Point d’éclair 62°C (144°F)
Indice de réfraction 1.443
Quantité 1000 mL
Beilstein 1698241
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 114g/L. Soluble in most organic solvents .
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.