Learn More
Oxime de 2-butanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398025 100 mL 100mL
11308035 500 mL 500mL
11318035 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398025 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08196.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96-29-7 | C4H9NO | 87.12 g/mol
2-Butanone oxime was employed as reagent and solvent in the syntheses of ketoimine and 2,4-dipyridyl-1,3,5-triazapentadiene palladium(II) complexes. It was also used in the synthesis of novel acetaldiimine cobalt complex, [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}]. Methyl ethyl ketoxime is used primarily as an antiskinning agent in alkyd coating resins
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxime de 2-butanone a été utilisé comme réactif et solvant dans les synthèses des complexes de ketoimine et de 2,4-dipyridyl-1,3,5-triazapentadiène palladium(II). Il a également été utilisé dans la synthèse du nouveau complexe acétaldiimine-cobalt [CoI2{((CH3CH2)(CH3)(CH))C=NO)2C(CH3)2}]. Le méthyléthylcétoxime est principalement utilisé comme agent antipeau dans les résines de revêtement alkydes
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 114 g/l. Soluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Entreposer à l’écart des acides et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-29-7
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00013935
Clé InChI WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
Synonyme mek-oxime, butanone oxime, methyl ethyl ketone oxime, 2-butanone oxime, ethyl methyl ketoxime, usaf ek-906, ethyl-methylketonoxim, unii-51yge935u9, 2-butanone, oxime, methyl ethyl ketoxime
CID PubChem 5324276
Nom IUPAC (NZ)-N-butane-2-ylidènehydroxylamine
SMILES CC\C(C)=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanone oxime
Point de fusion -30°C
Densité 0.921
Point d’ébullition 152°C to 153°C
Point d’éclair 62°C (144°F)
Indice de réfraction 1.443
Quantité 100 mL
Beilstein 1698241
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 114g/L. Soluble in most organic solvents .
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butanone oxime
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanone, oxime