Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -87°C (literature) |
| Densité | 0.805 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Quantité | 2.5 L |
| Point d’éclair | −4°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Point d’ébullition | 79°C to 81°C |