Learn More
2-Butanone, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Solstice
Code produit 15640760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15640760 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15630760 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15640760 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 043802.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif ACS,≥99,5 % (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion -87°C
Aspect Colorless
Densité 0.805g/mL at 25°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction n20/D 1.379(lit.)
Point d’ébullition 79°C to 81°C