Learn More
2-Butanone, puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. Ph. Eur., ≥99,5 % (GC), Solstice
Code produit 15663950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15663950 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
15643950 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15663950 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 334074X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00€
    233.43€ / 4 pièces
    Économisez 201.57€
    46% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 % (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion -87 °C
Densité 0,805 g/mL à 25 °C
Quantité 4 x 2.5 L
Point d’éclair −3 °C (26,6 °F)
Odeur Un solvant
Conditionnement Flacon en verre
Point d’ébullition 79 °C à 81 °C
Informations sur la solubilité 290 g/L à 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.