Learn More
2-butanone, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Code produit 15691000 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
4 pièces
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15691000 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15621010 500 mL Flacon en verre 500mL
15681000 1 L Flacon en verre 1L
15611010 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
15601010 25 L Stainless Steel Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15691000 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 1102642.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion -87°C
Aspect Colorless
Densité 0.805g/mL at 25°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction n20/D 1.379(lit.)
Point d’ébullition 79°C to 81°C