Learn More
2-Butanoylsulfanylethyl(triméthyl)azanure chlorure, TRC
Code produit 30240990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240990 1 g 1g
30240572 500 mg 500mg
30240674 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240990 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB8723701G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22026-63-7
Formule moléculaire C9H20ClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 225.78
Synonyme S-Butyrylthiocholine Chloride
Nom IUPAC 2-butanoylsulfanyléthyl(triméthyl)azanium ; chlorure
SMILES [Cl-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium Chloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H20NOS.ClH/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 225.0954