Learn More
Chlorure de 2-buténylmagnésium, 0,5 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498057 100 mL 100mL
15408067 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51171.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6088-88-6 | Molecular Formula: C4H7ClMg | Molecular Weight: 114.855 g/mol
2-Butenylmagnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chlorure de butenylmagnésium est utilisé comme réactif de Grignard dans un solvant plus vert, 2-méthyltétrahydrofurane (2-MeTHF).
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6088-88-6
Formule moléculaire C4H7ClMg
Numéro MDL MFCD01321226
Synonyme 2-butenylmagnesium chloride, 2-butenylmagnesiumchloride,0.5minmethf, 2-butenylmagnesium chloride, 0.5m in methf, 2e-but-2-en-1-yl chloro magnesium, 2-butenylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
CID PubChem 6104506
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butenylmagnesium chloride
Formule linéaire CH3CH=CHCH2MgCl
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts violently with water.
Clé InChI XQAMFOKVRXJOGD-CZEFNJPISA-M
SMILES CC=C[CH2-].[Mg+2].[Cl-]
Nom IUPAC magnésium;(E)-but-2-ène;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 114.855
Poids de la formule 114.86
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M dans MeTHF