Learn More
2-butyl-1H-imidazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10079451
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10079451 1 g 1g
10223232 10 g 10g
10314062 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10079451 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB02028DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 68282-49-5
Formule moléculaire C8H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 152.197
Numéro MDL MFCD01075030
Clé InChI PTHGVOCFAZSNNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-butyl-5-formylimidazole, 2-butyl-4-formylimidazole, 2-butyl-4-imidazolyl formaldehyde, unii-u12g73sqsx, 2-butyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, u12g73sqsx, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 2-butyl, 2-butylimidazole-4-carbaldehyde, 2-butyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde
CID PubChem 2735671
Nom IUPAC 2-butyle-1H-imidazole-5-carbalaldéhyde
SMILES CCCCC1=NC=C(N1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 152.2
Pourcentage de pureté 97%