Learn More
2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboxaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde |
| CAS | 83857-96-9 |
| Formule moléculaire | C8 H11 Cl N2 O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde, Losartan Potassium Imp. D (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)c(C=O)[nH]1 |
| Nom IUPAC | 2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboddémol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.64 |
| Poids de la formule | 186.056 |