Learn More
2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboxaldéhyde, TRC
Code produit 30345334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345334 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345334 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69063050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 83857-96-9
Formule moléculaire C8 H11 Cl N2 O
Quantité 50 mg
Synonyme 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde, Losartan Potassium Imp. D (EP)
Formule InChI InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(C=O)[nH]1
Nom IUPAC 2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboddémol
Poids moléculaire (g/mol) 186.64
Poids de la formule 186.056