Learn More
2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboxaldéhyde, TRC
Code produit 30342564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342564 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342564 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6906305G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 83857-96-9
Formule moléculaire C8 H11 Cl N2 O
Quantité 5 g
Synonyme 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde, Losartan Potassium Imp. D (EP)
Formule InChI InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(C=O)[nH]1
Nom IUPAC 2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carboddémol
Poids moléculaire (g/mol) 186.64
Poids de la formule 186.056