Learn More
2-Butyl-5-[méthanesulfonamido]benzofurane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Butyl-5-[methanesulfonamido]benzofuran |
| CAS | 437652-07-8 |
| Formule moléculaire | C13H17NO3S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | N-(2-Butyl-5-benzofuranyl)methanesulfonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17NO3S/c1-3-4-5-12-9-10-8-11(14-18(2,15)16)6-7-13(10)17-12/h6-9,14H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCc1oc2ccc(NS(=O)(=O)C)cc2c1 |
| Nom IUPAC | N-(2-butyl-1-benzofuran-5-yl)Métasulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.34 |
| Poids de la formule | 267.0929 |