Learn More
2-Butyl-d3-4-chloro-5-benzyloxyméthyl-1H-imidazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Butyl-d3-4-chloro-5-benzyloxymethyl-1H-imidazole |
| CAS | 1189919-69-4 |
| Formule moléculaire | C15H16D3ClN2O |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | 2-Butyl-d3-5-chloro-4-[(phenylmethoxy)methyl]-1H-imidazole, 2-Butyl-d3-4-chloro-5-[(phenylmethoxy)methyl]-1H-imidazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H19ClN2O/c1-2-3-9-14-17-13(15(16)18-14)11-19-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,2-3,9-11H2,1H3,(H,17,18)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCCc1nc(COCc2ccccc2)c(Cl)[nH]1 |
| Nom IUPAC | 5-cloro-4-(fenilmetoximetil)-2-(4,4,4-trideuterobutil)-1H-imidazol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 281.8 |
| Poids de la formule | 281.1374 |