Learn More
Acide 2-butylloctanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Butyloctanoic Acid |
| CAS | 27610-92-0 |
| Formule moléculaire | C12H24O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Isocarb 12, Jaric I 12, alpha-Butylcaprylic Acid, 2-Butyl-caprylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H24O2/c1-3-5-7-8-10-11(12(13)14)9-6-4-2/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCCCCCC(CCCC)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-butoctanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.32 |
| Poids de la formule | 200.1776 |