Learn More
2-Butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457677
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457677 5 g 5g
11467677 25 g -
11477677 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15709.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 764-01-2 | C4H6O | 70.091 g/mol
2-Butyn-1-ol is used in the synthesis of homocoupling products. It is also used to inhibit corrosion of iron in acidic solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-butyn-1-ol est utilisé dans la synthèse de produits d’homocouplage. Il est également utilisé pour inhiber la corrosion du fer en solution acide.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les anhydrides acides et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 764-01-2
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.091
Numéro MDL MFCD00002914
Clé InChI NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
CID PubChem 12991
Nom IUPAC but-2-yn-1-ol
SMILES CC#CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butyn-1-ol
Point de fusion -2°C
Densité 0.938
Point d’ébullition 142°C to 143°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.453
Quantité 5 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1733676
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and methanol.
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butyn-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: But-2-yn-1-ol