Learn More
2-Butyn-1-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Butyn-1-ol |
| CAS | 764-01-2 |
| Formule moléculaire | C4H6O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Hydroxybut-2-yne, 2-Butynol, 2-Butynyl alcohol, NSC 222371 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3 |
| SMILES | CC#CCO |
| Nom IUPAC | but-2-yn-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 70.09 |
| Poids de la formule | 70.0419 |