Learn More
2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, diacétate, TRC
Code produit 30346275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346275 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30346275 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB755027100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, Diacetate
CAS 1020719-23-6
Formule moléculaire C8H6D4O4
Quantité 100 mg
Synonyme 1,4-Diacetoxy-2-butyne-d4, NSC 76565-d4
Formule InChI InChI=1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
SMILES CC(OC([2H])([2H])C#CC([2H])([2H])OC(C)=O)=O
Nom IUPAC but-2-yne-1,4-diyl-d4 diacétate
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
Poids de la formule 174.08