Learn More
2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, diacétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, Diacetate |
| CAS | 1020719-23-6 |
| Formule moléculaire | C8H6D4O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1,4-Diacetoxy-2-butyne-d4, NSC 76565-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3/i5D2,6D2 |
| SMILES | CC(OC([2H])([2H])C#CC([2H])([2H])OC(C)=O)=O |
| Nom IUPAC | but-2-yne-1,4-diyl-d4 diacétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.19 |
| Poids de la formule | 174.08 |