Learn More
2-Butyne-1,4-diol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Butyne-1,4-diol is used as a precursor to prepare 1,4-butanediol, 2-butene-1,4-diol and mucochloric acid. It is also used in textile additives, corrosion inhibitors, plasticizers, synthetic resins and polyurethanes. It is an important raw material of vitamin B6. Further, it is used for brightening, preserving and inhibiting nickel plating. In addition, it is used in biological studies for nematocidal activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-butyne-1,4-diol est utilisé comme précurseur pour préparer le 1,4-butanediol, le 2-butène-1,4-diol et l’acide mucochlorique. Il est également utilisé dans les additifs textiles, les inhibiteurs de corrosion, les plastifiants, les résines synthétiques et les polyuréthanes. Il s’agit d’une importante matière première source de vitamine B6. De plus, il est utilisé pour éclaircir, préserver et inhiber le placage au nickel. En outre, il est utilisé dans les études biologiques sur l’activité nématocide.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’acétone, le méthanol. Légèrement soluble dans l’éther éthylique et le chloroforme. Insoluble dans le benzène.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures acides, les anhydrides acides, les acides forts et les bases fortes.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Butyne-1,4-diol |
| Point de fusion | 54°C to 58°C |
| Point d’ébullition | 194°C (100 mmHg) |
| Point d’éclair | 152°C (305°F) |
| Formule linéaire | HOCH2C≡CCH2OH |
| Quantité | 5000 g |
| Numéro UN | UN2716 |
| Beilstein | 1071237 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,ethanol,acetone,methanol. Slightly soluble in ethyl ether and chloroform. Insoluble in benzene. |
| Poids de la formule | 86.09 |
| Show More |