Learn More
2-Butyne-1,4-diol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Butyne-1,4-diol |
| CAS | 110-65-6 |
| Formule moléculaire | C4H6O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1,4-Butynediol, 1,4-Dihydroxy-2-butyne, 2-Butynediol, Bis(hydroxymethyl)acetylene, Butynediol, NSC 834 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2 |
| SMILES | OCC#CCO |
| Nom IUPAC | but-2-yne-1,4-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.09 |
| Poids de la formule | 86.0368 |