Learn More
2-butyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404914 5 g 5g
11414914 25 g 25g
11424914 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404914 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13823.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 503-17-3 | C4H6 | 54.092 g/mol
2-Butyne is used to synthesize alkylated hydroquinones in the total synthesis of Vitamin E. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2Le butyne est utilisé pour synthétiser les hydroquinones alkylées dans la synthèse totale de la vitamine E. Il est également utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Évitez les températures extrêmes et la lumière directe du soleil. Sensibilité à la chaleur Évitez tout contact avec les matières oxydantes. Incompatible avec les halogènes. Solvants chlorés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 503-17-3
Formule moléculaire C4H6
Poids moléculaire (g/mol) 54.092
Numéro MDL MFCD00009275
Clé InChI XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butyne, dimethylacetylene, crotonylene, unii-lke6d3018e, ch3cequivcch3, 1,2-dimethylvinylene, 1-methyl-1-propynyl, 2-butyn, acmc-209kl9
CID PubChem 10419
Nom IUPAC but-2-yne
SMILES CC#CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butyne
Point de fusion -32°C
Densité 0.69
Point d’ébullition 24°C to 27°C
Point d’éclair −49°C (−56°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.392
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1361340
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 54.09
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butyne
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butyne